Print…
4-(4-Acetyl-1-piperazinyl)phenylboronic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR929583-1G OR929583-250MG
APOSOR929583-1GEA 418 EUR
APOSOR929583-1G APOSOR929583-250MG
4-(4-Acetyl-1-piperazinyl)phenylboronic acid 95%
4-(4-Acetyl-1-piperazinyl)phenylboronic acid
Fórmula: C₁₂H₁₇BN₂O₃
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD21332885
Número CAS: 1384954-82-8