Print…
3-tert-Butoxypropan-1-amine hydrochloride 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR929492-1G OR929492-5G
APOSOR929492-1GEA 0 EUR
APOSOR929492-1G APOSOR929492-5G
3-tert-Butoxypropan-1-amine hydrochloride 95%
3-tert-Butoxypropan-1-amine hydrochloride
Fórmula: C₇H₁₇NO·ClH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04973192
Número CAS: 864658-14-0