Print…
Methyl 1-bromocyclopropanecarboxylate 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR929469-100G OR929469-25G
APOSOR929469-100GEA 0 EUR
APOSOR929469-100G APOSOR929469-25G
Methyl 1-bromocyclopropanecarboxylate 97%
Methyl 1-bromocyclopropanecarboxylate
Fórmula: C₅H₇BrO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12922645
Número CAS: 96999-01-8