Print…
4,6-Dichloro-1-methyl-1H-imidazo[4,5-c]pyridine 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR929468-100MG OR929468-1G OR929468-250MG
APOSOR929468-100MGEA 39.3 EUR
APOSOR929468-100MG APOSOR929468-1G APOSOR929468-250MG
4,6-Dichloro-1-methyl-1H-imidazo[4,5-c]pyridine 95%
4,6-Dichloro-1-methyl-1H-imidazo[4,5-c]pyridine
Fórmula: C₇H₅Cl₂N₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD21603853
Número CAS: 887147-19-5