Print…
1-Benzylpyrazole-3-carbonitrile 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR929440-1G OR929440-250MG
APOSOR929440-1GEA 632 EUR
APOSOR929440-1G APOSOR929440-250MG
1-Benzylpyrazole-3-carbonitrile 95%
1-Benzylpyrazole-3-carbonitrile
Fórmula: C₁₁H₉N₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD23381125
Número CAS: 1427475-28-2