Print…
(R)-formamido(phenyl)acetic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR929359-1G OR929359-250MG
APOSOR929359-1GEA 502 EUR
APOSOR929359-1G APOSOR929359-250MG
(R)-formamido(phenyl)acetic acid 95%
(R)-formamido(phenyl)acetic acid
Fórmula: C₉H₉NO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03093479
Número CAS: 10419-71-3