Print…
Methyl 2-[(dimethylamino)methyl]benzoate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR929284-1G OR929284-250MG
APOSOR929284-1GEA 538 EUR
APOSOR929284-1G APOSOR929284-250MG
Methyl 2-[(dimethylamino)methyl]benzoate 95%
Methyl 2-[(dimethylamino)methyl]benzoate
Fórmula: C₁₁H₁₅NO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD13249350
Número CAS: 27171-87-5