Print…
Methyl 3-ethyl-2-hydroxybenzoate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR929281-1G OR929281-250MG
APOSOR929281-1GEA 632 EUR
APOSOR929281-1G APOSOR929281-250MG
Methyl 3-ethyl-2-hydroxybenzoate 95%
Methyl 3-ethyl-2-hydroxybenzoate
Fórmula: C₁₀H₁₂O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD23381122
Número CAS: 75871-40-8