Print…
Acetyl-d-alloisoleucine 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: N-Acetyl-D-allo-isoleucine
OR929224-1G OR929224-250MG
APOSOR929224-1GEA 121 EUR
APOSOR929224-1G APOSOR929224-250MG
Acetyl-d-alloisoleucine 95%
Acetyl-d-alloisoleucine
Fórmula: C₈H₁₅NO₃
Peso Molecular: 173.21 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00136538
Número CAS: 54831-20-8