Print…
(S)-tert-Butanethiosulphinate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR929219-1G OR929219-250MG OR929219-5G
APOSOR929219-1GEA 134 EUR
APOSOR929219-1G APOSOR929219-250MG APOSOR929219-5G
(S)-tert-Butanethiosulphinate 95%
(S)-tert-Butanethiosulphinate
Fórmula: C₈H₁₈OS₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09028107
Número CAS: 60011-16-7