Print…
2-Chloro-5-methoxypyridin-3-amine 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR929197-1G OR929197-250MG
APOSOR929197-1GEA 0 EUR
APOSOR929197-1G APOSOR929197-250MG
2-Chloro-5-methoxypyridin-3-amine 96%
2-Chloro-5-methoxypyridin-3-amine
Fórmula: C₆H₇ClN₂O
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD11044248
Número CAS: 720666-45-5