Print…
(R)-(-)-1-Benzyloxy-2-propanol 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (R)-1-(Benzyloxy)propan-2-ol
OR928945-1G OR928945-5G
APOSOR928945-1GEA 52.2 EUR
APOSOR928945-1G APOSOR928945-5G
(R)-(-)-1-Benzyloxy-2-propanol 95%
(R)-(-)-1-Benzyloxy-2-propanol
Fórmula: C₁₀H₁₄O₂
Peso Molecular: 166.217 g/mol
Densidade: 1.027 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 109 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD07367007
Número CAS: 89401-28-5