Print…
5-(Pyridin-4-yl)-1,2-oxazole-3-carboxylic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR928917-100MG OR928917-1G OR928917-250MG
APOSOR928917-100MGEA 161 EUR
APOSOR928917-100MG APOSOR928917-1G APOSOR928917-250MG
5-(Pyridin-4-yl)-1,2-oxazole-3-carboxylic acid 95%
5-(Pyridin-4-yl)-1,2-oxazole-3-carboxylic acid
Fórmula: C₉H₆N₂O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07377115
Número CAS: 893638-41-0