Print…
H-1,3-Cis-achc-ome hydrochloride 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR928883-1G OR928883-250MG
APOSOR928883-1GEA 154 EUR
APOSOR928883-1G APOSOR928883-250MG
H-1,3-Cis-achc-ome hydrochloride 95%
H-1,3-Cis-achc-ome hydrochloride
Fórmula: C₈H₁₅NO₂·ClH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD13184930
Número CAS: 87360-22-3