Print…
Ethyl 3-bromobutyrate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR928737-1G OR928737-5G
APOSOR928737-1GEA 40.6 EUR
APOSOR928737-1G APOSOR928737-5G
Ethyl 3-bromobutyrate 95%
Ethyl 3-bromobutyrate
Fórmula: C₆H₁₁BrO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00039175
Número CAS: 7425-49-2