Print…
tert-Butyl 3-oxocyclopentylcarbamate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: tert-Butyl (3-oxocyclopentyl)carbamate
OR928719-10G OR928719-1G
APOSOR928719-10GEA 395 EUR
APOSOR928719-10G APOSOR928719-1G
tert-Butyl 3-oxocyclopentylcarbamate 95%
tert-Butyl 3-oxocyclopentylcarbamate
Fórmula: C₁₀H₁₇NO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09751875
Número CAS: 847416-99-3