Print…
1-Methyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-3-carboxylic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR928612-1G OR928612-5G
APOSOR928612-1GEA 52.2 EUR
APOSOR928612-1G APOSOR928612-5G
1-Methyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-3-carboxylic acid 95%
1-Methyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-3-carboxylic acid
Fórmula: C₉H₈N₂O₂
Peso Molecular: 176.172 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD15529044
Número CAS: 171919-37-2