Print…
1-(3-Methyl-pyridin-2-ylmethyl)-piperazine 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR928608-1G OR928608-250MG OR928608-5G
APOSOR928608-1GEA 241 EUR
APOSOR928608-1G APOSOR928608-250MG APOSOR928608-5G
1-(3-Methyl-pyridin-2-ylmethyl)-piperazine 95%
1-(3-Methyl-pyridin-2-ylmethyl)-piperazine
Fórmula: C₁₁H₁₇N₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD05189259
Número CAS: 524673-92-5