4-Methyl-2,3-dihydro-1H-indole 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR928566-1G
OR928566-250MG
OR928566-5G
APOSOR928566-1GEA
241
EUR
APOSOR928566-1G
APOSOR928566-250MG
APOSOR928566-5G
4-Methyl-2,3-dihydro-1H-indole 95%
4-Methyl-2,3-dihydro-1H-indole
Fórmula:
C₉H₁₁N Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD08437632 Número CAS: 62108-16-1 |