Print…
6-(Piperidin-1-yl)pyridine-2-carboxylic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Carboxy-6-(piperidin-1-yl)pyridine, 1-(6-Carboxypyridin-2-yl)piperidine, 6-(Piperidin-1-yl)picolinic acid
OR9285-1G OR9285-250MG
APOSOR9285-1GEA 323 EUR
APOSOR9285-1G APOSOR9285-250MG
6-(Piperidin-1-yl)pyridine-2-carboxylic acid 97%
6-(Piperidin-1-yl)pyridine-2-carboxylic acid
Fórmula: C₁₁H₁₄N₂O₂
Peso Molecular: 206.241 g/mol
Ponto de Fusão: 97.5…101.5 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08435860
Número CAS: 868755-50-4
UN: 2811
ADR: 6.1 III