Print…
3,4-Dimethoxy-2-methylbenzoic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR928435-1G OR928435-250MG
APOSOR928435-1GEA 328 EUR
APOSOR928435-1G APOSOR928435-250MG
3,4-Dimethoxy-2-methylbenzoic acid 95%
3,4-Dimethoxy-2-methylbenzoic acid
Fórmula: C₁₀H₁₂O₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09701444
Número CAS: 5722-94-1