Print…
(2-Nitro-3-methoxy-phenyl)-methanol 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: (3-Methoxy-2-nitrophenyl)methanol
OR928421-1G OR928421-250MG
APOSOR928421-1GEA 140 EUR
APOSOR928421-1G APOSOR928421-250MG
(2-Nitro-3-methoxy-phenyl)-methanol 95%
(2-Nitro-3-methoxy-phenyl)-methanol
Fórmula: C₈H₉NO₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06202768
Número CAS: 53055-04-2