Print…
Sulphachloropyrazine sodium 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: Sodium ((4-aminophenyl)sulphonyl)(5-chloropyrazin-2-yl)amide
OR928389-1G OR928389-5G
APOSOR928389-1GEA 284 EUR
APOSOR928389-1G APOSOR928389-5G
Sulphachloropyrazine sodium 98%
Sulphachloropyrazine sodium
Fórmula: C₁₀H₈ClN₄NaO₂S
Peso Molecular: 306.704 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06798154
Número CAS: 71720-40-6