Print…
3-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-2-carbaldehyde 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR928363-1G OR928363-250MG
APOSOR928363-1GEA 944 EUR
APOSOR928363-1G APOSOR928363-250MG
3-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-2-carbaldehyde 97%
3-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-2-carbaldehyde
Fórmula: C₈H₅BrN₂O
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD01109402
Número CAS: 59938-40-8