Print…
6-Methoxy-7-hydroxyquinazolin-4-one 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR928311-25G OR928311-5G
APOSOR928311-25GEA 238 EUR
APOSOR928311-25G APOSOR928311-5G
6-Methoxy-7-hydroxyquinazolin-4-one 95%
6-Methoxy-7-hydroxyquinazolin-4-one
Fórmula: C₉H₈N₂O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08458441
Número CAS: 162012-72-8