Print…
4-Ethyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid methyl ester 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR928304-1G OR928304-250MG
APOSOR928304-1GEA 806 EUR
APOSOR928304-1G APOSOR928304-250MG
4-Ethyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid methyl ester 95%
4-Ethyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid methyl ester
Fórmula: C₈H₁₁NO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11875848
Número CAS: 1260827-11-9