1-Phenyl-piperazin-2-one 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR928252-1G
OR928252-250MG
APOSOR928252-1GEA
683
EUR
APOSOR928252-1G
APOSOR928252-250MG
1-Phenyl-piperazin-2-one 95%
1-Phenyl-piperazin-2-one
Fórmula:
C₁₀H₁₂N₂O Peso Molecular: 176.215 g/mol Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD06658505 Número CAS: 90917-86-5 |