Print…
1-Phenyl-piperazin-2-one 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR928252-1G OR928252-250MG
APOSOR928252-1GEA 683 EUR
APOSOR928252-1G APOSOR928252-250MG
1-Phenyl-piperazin-2-one 95%
1-Phenyl-piperazin-2-one
Fórmula: C₁₀H₁₂N₂O
Peso Molecular: 176.215 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06658505
Número CAS: 90917-86-5