Methyl 2-methyl-6-oxo-1,6-dihydropyridine-3-carboxylate 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR928174-1G
OR928174-250MG
APOSOR928174-1GEA
0
EUR
APOSOR928174-1G
APOSOR928174-250MG
Methyl 2-methyl-6-oxo-1,6-dihydropyridine-3-carboxylate 98%
Methyl 2-methyl-6-oxo-1,6-dihydropyridine-3-carboxylate
Fórmula:
C₈H₉NO₃ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD18803546 Número CAS: 223788-08-7 |