Print…
4-Chloro-2-methylpyrimidine-5-carbonitrile 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR928159-1G OR928159-5G
APOSOR928159-1GEA 172 EUR
APOSOR928159-1G APOSOR928159-5G
4-Chloro-2-methylpyrimidine-5-carbonitrile 98%
4-Chloro-2-methylpyrimidine-5-carbonitrile
Fórmula: C₆H₄ClN₃
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD13193459
Número CAS: 38875-74-0