Print…
9,9-Bis(methoxymethyl)fluorene 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 9,9-Bis(methoxymethyl)-9H-fluorene
OR928153-1G OR928153-250MG OR928153-5G
APOSOR928153-1GEA 109 EUR
APOSOR928153-1G APOSOR928153-250MG APOSOR928153-5G
9,9-Bis(methoxymethyl)fluorene 97%
9,9-Bis(methoxymethyl)fluorene
Fórmula: C₁₇H₁₈O₂
Peso Molecular: 254.324 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD19441380
Número CAS: 182121-12-6