Print…
2-Methoxy-4-nitrobenzyl alcohol 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: (2-Methoxy-4-nitrophenyl)methanol
OR928139-1G OR928139-250MG
APOSOR928139-1GEA 66.7 EUR
APOSOR928139-1G APOSOR928139-250MG
2-Methoxy-4-nitrobenzyl alcohol 95%
2-Methoxy-4-nitrobenzyl alcohol
Fórmula: C₈H₉NO₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08277262
Número CAS: 136507-14-7