Print…
Ethyl 6-formylnicotinate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR928135-1G OR928135-250MG
APOSOR928135-1GEA 841 EUR
APOSOR928135-1G APOSOR928135-250MG
Ethyl 6-formylnicotinate 95%
Ethyl 6-formylnicotinate
Fórmula: C₉H₉NO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD19690524
Número CAS: 20857-31-2