Print…
Ethyl indoline-6-carboxylate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR928132-1G OR928132-250MG
APOSOR928132-1GEA 142 EUR
APOSOR928132-1G APOSOR928132-250MG
Ethyl indoline-6-carboxylate 95%
Ethyl indoline-6-carboxylate
Fórmula: C₁₁H₁₃NO₂
Peso Molecular: 191.226 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09954776
Número CAS: 350683-40-8