Print…
1-Acetyl-3-hydroxyindole 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR928060-25G OR928060-5G
APOSOR928060-25GEA 848 EUR
APOSOR928060-25G APOSOR928060-5G
1-Acetyl-3-hydroxyindole 98%
1-Acetyl-3-hydroxyindole
Fórmula: C₁₀H₉NO₂
Ponto de Fusão: 134…136 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00047261
Número CAS: 33025-60-4