Print…
Imidazo[1,2-a]pyridin-3-ylmethyl-methyl-amine 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR927830-1G OR927830-250MG
APOSOR927830-1GEA 683 EUR
APOSOR927830-1G APOSOR927830-250MG
Imidazo[1,2-a]pyridin-3-ylmethyl-methyl-amine 95%
Imidazo[1,2-a]pyridin-3-ylmethyl-methyl-amine
Fórmula: C₉H₁₁N₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06739260
Número CAS: 885275-83-2