Print…
3-(Thien-3-yl)aniline 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-(Thiophen-3-yl)aniline, 3-(3-Aminophenyl)thiophene
OR9278-1G OR9278-250MG
APOSOR9278-1GEA 265 EUR
APOSOR9278-1G APOSOR9278-250MG
3-(Thien-3-yl)aniline 97%
3-(Thien-3-yl)aniline
Fórmula: C₁₀H₉NS
Ponto de Fusão: 88,5…89 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06740169
Número CAS: 161886-96-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III