Print…
4-Ethynyl-1-methyl-1H-pyrazole 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR927741-1G OR927741-250MG
APOSOR927741-1GEA 220 EUR
APOSOR927741-1G APOSOR927741-250MG
4-Ethynyl-1-methyl-1H-pyrazole 98%
4-Ethynyl-1-methyl-1H-pyrazole
Fórmula: C₆H₆N₂
Peso Molecular: 106.125 g/mol
Ponto de Fusão: 27…28 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD17281917
Número CAS: 39806-89-8