Print…
5-Amino-3-chloro-2-methoxypyridine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 5-Chloro-6-methoxypyridin-3-amine
OR927679-25G OR927679-5G
APOSOR927679-25GEA 652 EUR
APOSOR927679-25G APOSOR927679-5G
5-Amino-3-chloro-2-methoxypyridine 98%
5-Amino-3-chloro-2-methoxypyridine
Fórmula: C₆H₇ClN₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD13190367
Número CAS: 158387-20-3