Print…
2-Dimethylaminomethylene-5,5-dimethyl-cyclohexane-1,3-dione 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 2-((Dimethylamino)methylene)-5,5-dimethylcyclohexane-1,3-dione
OR927660-1G OR927660-5G
APOSOR927660-1GEA 333 EUR
APOSOR927660-1G APOSOR927660-5G
2-Dimethylaminomethylene-5,5-dimethyl-cyclohexane-1,3-dione 95%
2-Dimethylaminomethylene-5,5-dimethyl-cyclohexane-1,3-dione
Fórmula: C₁₁H₁₇NO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00154288
Número CAS: 75039-59-7