Print…
5-tert-Butyl-2-hydroxybenzoic acid 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR927645-1G OR927645-250MG OR927645-5G
APOSOR927645-1GEA 255 EUR
APOSOR927645-1G APOSOR927645-250MG APOSOR927645-5G
5-tert-Butyl-2-hydroxybenzoic acid 96%
5-tert-Butyl-2-hydroxybenzoic acid
Fórmula: C₁₁H₁₄O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00156971
Número CAS: 16094-31-8