Print…
2-(1-Piperidinyl)benzoic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR927641-1G OR927641-5G
APOSOR927641-1GEA 255 EUR
APOSOR927641-1G APOSOR927641-5G
2-(1-Piperidinyl)benzoic acid 97%
2-(1-Piperidinyl)benzoic acid
Fórmula: C₁₂H₁₅NO₂
Peso Molecular: 205.253 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00275762
Número CAS: 42093-97-0