Print…
5-Aminobenzo[b]furan 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR9276-1G OR9276-5G OR9276-250MG
APOSOR9276-1GEA 178 EUR
APOSOR9276-1G APOSOR9276-5G APOSOR9276-250MG
5-Aminobenzo[b]furan 97%
5-Aminobenzo[b]furan
Fórmula: C₈H₇NO
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD04125391
Número CAS: 58546-89-7