2-Chloro-4,6-dimethylnicotinic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR927545-1G
OR927545-5G
APOSOR927545-1GEA
49.3
EUR
APOSOR927545-1G
APOSOR927545-5G
2-Chloro-4,6-dimethylnicotinic acid 97%
2-Chloro-4,6-dimethylnicotinic acid
Fórmula:
C₈H₈ClNO₂ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD02110082 Número CAS: 66662-48-4 |