Print…
7-Acetoxyindole 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR927499-1G OR927499-250MG
APOSOR927499-1GEA 169 EUR
APOSOR927499-1G APOSOR927499-250MG
7-Acetoxyindole 95%
7-Acetoxyindole
Fórmula: C₁₀H₉NO₂
Peso Molecular: 175.184 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00151953
Número CAS: 5526-13-6