Print…
Methyl 3-chloro-4-formylbenzoate 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR927487-1G OR927487-5G
APOSOR927487-1GEA 71.2 EUR
APOSOR927487-1G APOSOR927487-5G
Methyl 3-chloro-4-formylbenzoate 98%
Methyl 3-chloro-4-formylbenzoate
Fórmula: C₉H₇ClO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD16036862
Número CAS: 74733-26-9