Print…
1,2,3,4-Tetrahydroquinolin-5-amine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR927400-1G OR927400-250MG
APOSOR927400-1GEA 661 EUR
APOSOR927400-1G APOSOR927400-250MG
1,2,3,4-Tetrahydroquinolin-5-amine
1,2,3,4-Tetrahydroquinolin-5-amine
Fórmula: C₉H₁₂N₂
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD08234589
Número CAS: 36887-98-6