Print…
Methyl 3-(ethylamino)propanoate 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Methyl N-ethyl-β-alaninate, 3-Ethylamino-propionic acid methyl ester
OR927277-1G OR927277-5G
APOSOR927277-1GEA 94.8 EUR
APOSOR927277-1G APOSOR927277-5G
Methyl 3-(ethylamino)propanoate 97%
Methyl 3-(ethylamino)propanoate
Fórmula: C₆H₁₃NO₂
Peso Molecular: 131.173 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD09035843
Número CAS: 3440-30-0