Print…
Methyl 3-methylpyrazine-2-carboxylate 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR927273-1G OR927273-250MG OR927273-5G
APOSOR927273-1GEA 0 EUR
APOSOR927273-1G APOSOR927273-250MG APOSOR927273-5G
Methyl 3-methylpyrazine-2-carboxylate 96%
Methyl 3-methylpyrazine-2-carboxylate
Fórmula: C₇H₈N₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08705766
Número CAS: 41110-29-6