Print…
5-(Chloromethyl)-1-methyl-1H-pyrazole hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR927260-1G OR927260-5G OR927260-10G
APOSOR927260-1GEA 94.4 EUR
APOSOR927260-1G APOSOR927260-5G APOSOR927260-10G
5-(Chloromethyl)-1-methyl-1H-pyrazole hydrochloride
5-(Chloromethyl)-1-methyl-1H-pyrazole hydrochloride
Fórmula: C₅H₇ClN₂·ClH
Peso Molecular: 167.036 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD24335262
Número CAS: 1434128-56-9