Print…
tert-Butyl cyclopropanecarboxylate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR927117-1G OR927117-25G OR927117-5G
APOSOR927117-1GEA 0 EUR
APOSOR927117-1G APOSOR927117-25G APOSOR927117-5G
tert-Butyl cyclopropanecarboxylate 95%
tert-Butyl cyclopropanecarboxylate
Fórmula: C₈H₁₄O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09836696
Número CAS: 87661-20-9